Process pH combination electrodes
pH-kombinationselektrode, med kugleformet membran, L 9080, 0 - 12, −30...+80 °C, Glas, L 200, 3× Keramisk , 12×120 mm, Skruestikkabel
Katalog # SCOI285118158
Leverandør: SI Analytics
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
- Tilslutning:Skruestikkabel
- Ø×L:12×120 mm
- Model:L 9080
- Beskrivelse:pH-kombinationselektrode, med kugleformet membran
- Materiale:Glas
- Seq:03
- Membran:3× Keramisk
- Elektrolyt:L 200
- Temperatur:−30...+80 °C
- pH:0 - 12