Orders LinkContactUsLinkComponent
Process pH combination electrodes
Process pH combination electrodes
pH-kombinationselektrode, med kugleformet membran, L 9080, 0 - 12, −30...+80 °C, Glas, L 200, 3× Keramisk , 12×120 mm, Skruestikkabel
Katalog # SCOI285118158
Leverandør:   SI Analytics
Process pH combination electrodes
Katalog # SCOI285118158
Leverandør:  SI Analytics
Process pH combination electrodes
Process pH combination electrodes
pH-kombinationselektrode, med kugleformet membran, L 9080, 0 - 12, −30...+80 °C, Glas, L 200, 3× Keramisk , 12×120 mm, Skruestikkabel
Price
4.780,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Tilslutning:
    Skruestikkabel
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Model:
    L 9080
  • Beskrivelse:
    pH-kombinationselektrode, med kugleformet membran
  • Materiale:
    Glas
  • Seq:
    03
  • Membran:
    3× Keramisk
  • Elektrolyt:
    L 200
  • Temperatur:
    −30...+80 °C
  • pH:
    0 - 12