Reference electrodes
Referenceelektroder med fri ende, dæksel med flange, lav vedligeholdelse, Ag/AgCl-referencesystem, 9801/85, −5...+50 °C, Glas, Pasta, Keramisk, 12×120 mm, 5 m fast kabel
Katalog # SCOI285117856
Leverandør: SI Analytics
Gå til:
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Documents
Specifikationer
- Tilslutning:5 m fast kabel
- Ø×L:12×120 mm
- Model:9801/85
- Beskrivelse:Referenceelektroder med fri ende, dæksel med flange, lav vedligeholdelse, Ag/AgCl-referencesystem
- Materiale:Glas
- Membran:Keramisk
- Elektrolyt:Pasta
- Temperatur:−5...+50 °C