Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Vejeflasker, DURAN®

Vejeflasker, DURAN®

10 ml, 28×40 mm
Katalog # 611-2780
Leverandør:   DWK Life Sciences
Vejeflasker, DURAN®
Katalog # 611-2780
Leverandør:  DWK Life Sciences
Vejeflasker, DURAN®
Vejeflasker, DURAN®

10 ml, 28×40 mm

Price
2.860,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents

DURAN® Borosilicate glass 3.3, clear.

  • Interchangeable lids with ground joint
  • Writing area in white
  • Available in low or tall form
Specifikationer
  • Diameter×H:
    28×40 mm
  • Kapacitet:
    10 ml
  • Seq:
    06