Dråbeflasker, DURAN®
50 ml, ravfarvet, 79 mm
Katalog # 215-6221
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
Sodakalkglas, klart eller ravfarvet.
- Gode kemiske og fysiske egenskaber
- Må kun bruges til opgaver, hvor der ikke opstår høje termiske belastninger
- Udskiftelig NS-glaspipette med gummisugebold
Brun som beskytter lysfølsomt materiale.
Specifikationer
- Kapacitet:50 ml
- Farve:ravfarvet
- Højde:79 mm
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Replacement pipette for 100 ml DWK dropping bottle, clear, soda-lime glass, NS 14/15, H 116 mm, Ø 9 mmReplacement pipette for 100 ml DWK dropping bottle, clear, soda-lime glass, NS 14/15, H 116 mm, Ø 9 mmSCOT232712405Log ind for tilgængelighed1 * 10 Items - 552,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Replacement pipette for 50 ml DWK dropping bottle, clear, soda-lime glass, NS 14/15, H 98 mm, Ø 9 mmReplacement pipette for 50 ml DWK dropping bottle, clear, soda-lime glass, NS 14/15, H 98 mm, Ø 9 mmSCOT232711709Log ind for tilgængelighed1 * 10 Items - 530,00 kr