Urglas, DURAN®
Watch glass, DURAN® borosilicate glass, with fused edges, 200 mm
Katalog # 216-1124
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar, med sammensmeltede kanter.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
DIN 12341
Certifications: DIN 12341
Specifikationer
- Ø:200 mm
- Beskrivelse:Watch glass, DURAN® borosilicate glass, with fused edges
- Seq:08