Orders LinkContactUsLinkComponent
Tragtstativ
Tragtstativ
Plader med stativstang af aluminium, 595 mm lang, 12,7 mm Ø, 250×140 mm, 2 tragte
Catalog # 519-2711
Supplier:   Brand
Tragtstativ
Catalog # 519-2711
Supplier:  Brand
Tragtstativ
Tragtstativ
Plader med stativstang af aluminium, 595 mm lang, 12,7 mm Ø, 250×140 mm, 2 tragte
Price
1.770,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP plates for holding two or four funnels with top outer-Ø of 50 to 120 mm.
  • With aluminum support rod (Ø×L: 12,7×595 mm)
  • Adjustable funnel height
Documents
Specifications
  • Til:
    2 tragte
  • Beskrivelse:
    Plader med stativstang af aluminium, 595 mm lang, 12,7 mm Ø
  • L×B:
    250×140 mm
  • Seq:
    01