Celletællere, Bürker, BLAUBRAND®
Counting chamber, without clips, double ruling, Bürker, 0,1 mm
BRND718905
: Brand
Tællekamre med Bürker-mønster, inklusive to hæmacytometer-dækglas.
- Hvert af de store kvadrater er underinddelt af dobbeltlinjer (0,05 mm afstand) i 16 gruppekvadrater med sider á 0,2 mm
- Gruppekvadraterne svarer i størrelse til Neubauer-tællekammeret, men er ikke yderligere underinddelt
- Inddelingen viser 9 store kvadrater på hver 1 mm²
De til at tælle leukocytter, trombocytter og erytrocytter.
- Kammerdybde:0,1 mm
- Model:Bürker
- Beskrivelse:Counting chamber, without clips, double ruling