Orders LinkContactUsLinkComponent
Ekssikatorplader
Ekssikatorplader
Porcelæn, 235 mm
Katalog # BRND65980
Leverandør:   Brand
Ekssikatorplader
Katalog # BRND65980
Leverandør:  Brand
Ekssikatorplader
Ekssikatorplader
Porcelæn, 235 mm
Price
1.470,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Desiccator plates for glass and plastic desiccators.
  • Central hole measures approximately 20 mm diameter
  • Small perforations measure approximately 5 mm diameter
Specifikationer
  • Ø:
    235 mm
  • Model:
    Porcelæn
  • Seq:
    03