Orders LinkContactUsLinkComponent
Ekssikatorplader
Porcelæn, 190 mm
  BRND65975
 :   Brand
Ekssikatorplader
  BRND65975
 :  Brand
Ekssikatorplader
Ekssikatorplader
Porcelæn, 190 mm
1.230,00 kr
1 * 1 Items
Desiccator plates for glass and plastic desiccators.
  • Central hole measures approximately 20 mm diameter
  • Small perforations measure approximately 5 mm diameter
  • Ø:
    190 mm
  • Model:
    Porcelæn
  • Seq:
    02