Orders LinkContactUsLinkComponent
Ekssikatorlåg, med muffe
Ekssikatorlåg, med muffe
Desicator lid, Hxø: 118x250 mm, Uden prop, Novus, 250 DN, 109 mm, 320 mm
Catalog # BRND65743
Supplier:   Brand
Ekssikatorlåg, med muffe
Catalog # BRND65743
Supplier:  Brand
Ekssikatorlåg, med muffe
Ekssikatorlåg, med muffe
Desicator lid, Hxø: 118x250 mm, Uden prop, Novus, 250 DN, 109 mm, 320 mm
Price
1.760,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Dessicator lids with socket 24/29, made of borosilicate glass 3.3.
Specifications
  • Udv.Ø:
    320 mm
  • Nominel størrelse:
    250 DN
  • Model:
    Uden prop, Novus
  • Beskrivelse:
    Desicator lid, Hxø: 118x250 mm
  • Højde:
    109 mm
  • Seq:
    03