Orders LinkContactUsLinkComponent
Ekssikatorlåg, med muffe
Desicator lid, Hxø: 92x270 mm, Uden prop, Novus, 200 DN, 94 mm, 270 mm
  BRND65738
 :   Brand
Ekssikatorlåg, med muffe
  BRND65738
 :  Brand
Ekssikatorlåg, med muffe
Ekssikatorlåg, med muffe
Desicator lid, Hxø: 92x270 mm, Uden prop, Novus, 200 DN, 94 mm, 270 mm
1.570,00 kr
1 * 1 Items
Dessicator lids with socket 24/29, made of borosilicate glass 3.3.
  • Udv.Ø:
    270 mm
  • Nominel størrelse:
    200 DN
  • Model:
    Uden prop, Novus
  • Beskrivelse:
    Desicator lid, Hxø: 92x270 mm
  • Højde:
    94 mm
  • Seq:
    02