Ekssikatorlåg, med muffe
Desicator lid, Hxø: 84x215 mm, Uden prop, Novus, 150 DN, 85 mm, 215 mm
Katalog # BRND65731
Leverandør: Brand
Gå til:
Product Details & Documents
Dessicator lids with socket 24/29, made of borosilicate glass 3.3.
Specifikationer
- Udv.Ø:215 mm
- Nominel størrelse:150 DN
- Model:Uden prop, Novus
- Beskrivelse:Desicator lid, Hxø: 84x215 mm
- Højde:85 mm
- Seq:01