Orders LinkContactUsLinkComponent
Ekssikatorlåg, med muffe
Desicator lid, Hxø: 84x215 mm, Uden prop, Novus, 150 DN, 85 mm, 215 mm
Katalog # BRND65731
Leverandør:   Brand
Ekssikatorlåg, med muffe
Katalog # BRND65731
Leverandør:  Brand
Ekssikatorlåg, med muffe
Ekssikatorlåg, med muffe
Desicator lid, Hxø: 84x215 mm, Uden prop, Novus, 150 DN, 85 mm, 215 mm
Price
1.170,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Dessicator lids with socket 24/29, made of borosilicate glass 3.3.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    215 mm
  • Nominel størrelse:
    150 DN
  • Model:
    Uden prop, Novus
  • Beskrivelse:
    Desicator lid, Hxø: 84x215 mm
  • Højde:
    85 mm
  • Seq:
    01