Orders LinkContactUsLinkComponent
Cavity slides
Cavity slides, klar, 1, 15 - 18 mm
  BRND475505
 :   Brand
Cavity slides
  BRND475505
 :  Brand
Cavity slides
Cavity slides
Cavity slides, klar, 1, 15 - 18 mm
1.480,00 kr
1 * 50 Items
Objektglas af klart, optisk glas, hydrolytisk klasse 3.
  • Fordybning
  • Ant. brønde:
    1
  • Farve:
    klar
  • Beskrivelse:
    Cavity slides
  • Seq:
    01
  • Brønd Ø:
    15 - 18 mm