Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Dækglas til objektglas

Dækglas til objektglas

22×22 mm, #1, Borosilikatglas
Katalog # BRND470055
Leverandør:   Brand
Dækglas til objektglas
Katalog # BRND470055
Leverandør:  Brand
Dækglas til objektglas
Dækglas til objektglas

22×22 mm, #1, Borosilikatglas

Price
968,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2.000 Items
Product Details & Documents

Disse dækglas er fremstillet af klart borosilikatglas, hydrolytisk klasse 1, med fremragende kemisk resistens.

  • Fuldautomatisk produktion garanterer klar-til-brug kvalitet
  • Ren, fri for støv og fedt
  • Forvrængningsfri

Planhedstolerance: ±3 µm

Specifikationer
  • Antal:
    #1
  • L×B:
    22×22 mm
  • Materiale:
    Borosilikatglas
Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.