Buretter, pellet, Schellbach, BLAUBRAND®
50 ml, 0,1 ml, 1000 mm, 0,05 ± ml
Katalog # 612-5404
Leverandør: Brand
Gå til:
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3, klasse AS, DE-M mærkning.
- Kalibreret til at levere 'TD, Ex'
- Schellbach-stribe, ringmærker ved større gradueringer, blå gradueringer
- Automatisk nulpunktsindstilling, spindel i PTFE og uden mellemliggende stophane
DIN EN ISO 385
Certifications: DIN EN ISO 385
Ordering information: Supplied with a batch certificate. Burettes are also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.
Documents
GA Titrierapparat
Manual
Specifikationer
- Kapacitet:50 ml
- Inddeling:0,1 ml
- Tolerance:0,05 ± ml
- Samlet højde:1000 mm
Accessories
Produktinformation
- Katalog #KapacitetTilgængelighedPrice
- Ball set with net, black, size 5, natural rubber/PVCBall set with net, black, size 5, natural rubber/PVC612-9953102Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 898,00 kr
Produktinformation
- Katalog #KapacitetTilgængelighedPrice
- Reservoir bottle, clear glass