Orders LinkContactUsLinkComponent
Buretter, pellet, Schellbach, BLAUBRAND®
10 ml, 0,02 ml, 1000 mm, 0,02 ± ml
  612-5402
 :   Brand
Buretter, pellet, Schellbach, BLAUBRAND®
  612-5402
 :  Brand
Buretter, pellet, Schellbach, BLAUBRAND®
Buretter, pellet, Schellbach, BLAUBRAND®
10 ml, 0,02 ml, 1000 mm, 0,02 ± ml
2.420,00 kr
1 * 1 Items
Borosilikatglas 3.3, klasse AS, DE-M mærkning.
  • Kalibreret til at levere 'TD, Ex'
  • Schellbach-stribe, ringmærker ved større gradueringer, blå gradueringer
  • Automatisk nulpunktsindstilling, spindel i PTFE og uden mellemliggende stophane
DIN EN ISO 385
 : DIN EN ISO 385
 : Supplied with a batch certificate. Burettes are also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.
  • Kapacitet:
    10 ml
  • Inddeling:
    0,02 ml
  • Tolerance:
    0,02 ± ml
  • Samlet højde:
    1000 mm
Accessories
  •  
    Beskrivelse
    Kapacitet
  • 612-9953
    Ball set with net, black, size 5, natural rubber/PVC
    102
    1 * 1 Items - 898,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Kapacitet
  • 612-3219
    Reservoir bottle, clear glass
    2000 ml
    1 * 1 Items - 721,00 kr