Buretter, pellet, Schellbach, BLAUBRAND®
10 ml, 0,02 ml, 1000 mm, 0,02 ± ml
612-5402
: Brand
Borosilikatglas 3.3, klasse AS, DE-M mærkning.
- Kalibreret til at levere 'TD, Ex'
- Schellbach-stribe, ringmærker ved større gradueringer, blå gradueringer
- Automatisk nulpunktsindstilling, spindel i PTFE og uden mellemliggende stophane
DIN EN ISO 385
: DIN EN ISO 385
: Supplied with a batch certificate. Burettes are also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.
- Kapacitet:10 ml
- Inddeling:0,02 ml
- Tolerance:0,02 ± ml
- Samlet højde:1000 mm