Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Burettes, pellet pattern, without intermediate stopcock, SILBERBRAND

Burettes, pellet pattern, without intermediate stopcock, SILBERBRAND

25 ml, 0,1 ml, ~700* mm, 0,08 ± ml
Katalog # BRND22316
Leverandør:   Brand
Burettes, pellet pattern, without intermediate stopcock, SILBERBRAND
Katalog # BRND22316
Leverandør:  Brand
Burettes, pellet pattern, without intermediate stopcock, SILBERBRAND
Burettes, pellet pattern, without intermediate stopcock, SILBERBRAND

25 ml, 0,1 ml, ~700* mm, 0,08 ± ml

Price
2.280,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Amber borosilicate glass 5.4, class B.

  • Calibrated to deliver 'TD, Ex'
  • Short marks at major graduations, for 25 ml reduced distance between subdivision marks
  • Automatic zeroing, intermediate stopcock for recirculating residual liquid

25 ml: Error limits according to class B, DIN EN ISO 385
50 ml: DIN EN ISO 385, class B

*Total height includes height of reservoir bottle.

Specifikationer
  • Kapacitet:
    25 ml
  • Inddeling:
    0,1 ml
  • Tolerance:
    0,08 ± ml
  • Samlet højde:
    ~700* mm
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Kapacitet
    Tilgængelighed
    Price
  • Reservoir bottle, amber glass
    Reservoir bottle, amber glass
    612-9955
    2000 ml
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 994,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Kapacitet
    Tilgængelighed
    Price
  • Ball set with net, black, size 5, natural rubber/PVC
    Ball set with net, black, size 5, natural rubber/PVC
    612-9953
    102
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 898,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Enkelte gummibælge, orangefarvede, med ventil og slange
    Enkelte gummibælge, orangefarvede, med ventil og slange
    BRND23400
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 156,00 kr