Orders LinkContactUsLinkComponent
Propper til konisk slebne samlinger
34/35, Klart glas
  BRND144540
 :   Brand
Propper til konisk slebne samlinger
  BRND144540
 :  Brand
Propper til konisk slebne samlinger
Propper til konisk slebne samlinger
34/35, Klart glas
212,00 kr
1 * 1 Items
Boro 3.3.
  • Solid or semi-hollow design, with octagonal handle
 : DIN 12252
  • NS:
    34/35
  • Model:
    Klart glas