Orders LinkContactUsLinkComponent
Propper til konisk slebne samlinger
Propper til konisk slebne samlinger
24/29, Klart glas
Katalog # BRND144530
Leverandør:   Brand
Propper til konisk slebne samlinger
Katalog # BRND144530
Leverandør:  Brand
Propper til konisk slebne samlinger
Propper til konisk slebne samlinger
24/29, Klart glas
Price
108,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Boro 3.3.
  • Solid or semi-hollow design, with octagonal handle
Certifications: DIN 12252
Specifikationer
  • NS:
    24/29
  • Model:
    Klart glas