Mini Coolers
Mini-køler, opretholder en temperatur på -20 °C i 60 minutter, 0,5 til 2,0 ml rør, 12, gul
Katalog # 479-1242
Leverandør: Brand
Gå til:
Product Details & Documents
PC, yellow, with clear lid. Maintains temperature of 0 °C for 60 min.
- Durable polycarbonate filled with non-toxic gel
- Mini coolers hold twelve 0,5 to 2,0 ml tubes
Mini coolers are designed to protect a wide range of solutions (enzymes, DNA, RNA, cell suspensions) by helping to maintain freezer temperatures on the lab bench.
Specifikationer
- Til:0,5 til 2,0 ml rør
- Ant. huller:12
- Farve:gul
- Beskrivelse:Mini-køler, opretholder en temperatur på -20 °C i 60 minutter