Orders LinkContactUsLinkComponent
Mini Coolers
Mini Coolers
Mini-køler, opretholder en temperatur på -20 °C i 60 minutter, 0,5 til 2,0 ml rør, 12, gul
Katalog # 479-1242
Leverandør:   Brand
Mini Coolers
Katalog # 479-1242
Leverandør:  Brand
Mini Coolers
Mini Coolers
Mini-køler, opretholder en temperatur på -20 °C i 60 minutter, 0,5 til 2,0 ml rør, 12, gul
Price
1.120,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PC, yellow, with clear lid. Maintains temperature of 0 °C for 60 min.
  • Durable polycarbonate filled with non-toxic gel
  • Mini coolers hold twelve 0,5 to 2,0 ml tubes
Mini coolers are designed to protect a wide range of solutions (enzymes, DNA, RNA, cell suspensions) by helping to maintain freezer temperatures on the lab bench.
Specifikationer
  • Til:
    0,5 til 2,0 ml rør
  • Ant. huller:
    12
  • Farve:
    gul
  • Beskrivelse:
    Mini-køler, opretholder en temperatur på -20 °C i 60 minutter