Mini Coolers
Mini-køler, opretholder en temperatur på 0 °C i 60 minutter, 0,5 til 2,0 ml rør, 12, rød
479-1241
: Brand
PC, yellow, with clear lid. Maintains temperature of 0 °C for 60 min.
- Durable polycarbonate filled with non-toxic gel
- Mini coolers hold twelve 0,5 to 2,0 ml tubes
Mini coolers are designed to protect a wide range of solutions (enzymes, DNA, RNA, cell suspensions) by helping to maintain freezer temperatures on the lab bench.
- Til:0,5 til 2,0 ml rør
- Ant. huller:12
- Farve:rød
- Beskrivelse:Mini-køler, opretholder en temperatur på 0 °C i 60 minutter