Diethylether stabilised, BAKER, J.T.Baker®
25 L
Leverandør: Avantor
Diethylether stabilised, BAKER, J.T.Baker®
Katalog # 8106.9025
Leverandør: Avantor
CAS nummer: 60-29-7
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Ether
- CAS nummer:60-29-7
- Formel:(CH₃CH₂)₂O
- MDL nummer:MFCD00011646
- Molecular Weight:74.12 g/mol
- Merck Index:12,03852
- Kogende Pt:35 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–123 °C
- Tæthed:0,7135 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:–40 °C
- FN:1155
- ADR:3,I
- :stabiliseret med BHT/Ionol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-467-2
- NÅ:01-2119535785-29
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationstestresultater
- Acidity:passes test
- Aldehydes:passes test
- Distillation Range:34.0-35.0°C
- Non-volatile Matter:max. 20 mg/l
- Peroxide:passes test
- Relative Density:0.714-0.716
- Substances with a Foreign Odour:passes test
- Water (H2O):max. 2 g/l
Specifikationer
- Pakn:25 L