Orders LinkContactUsLinkComponent
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
DILUT-IT™ concentrate, 7,00, ±0,01, Fosfat, 25 °C, 1
Katalog # 4796.
Leverandør:   Avantor
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
Katalog # 4796.
Leverandør:  Avantor
CAS nummer:  
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
DILUT-IT™ concentrate, 7,00, ±0,01, Fosfat, 25 °C, 1
CAS nummer:  
Price
287,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
  • Traceable to NIST
Specifikationer
Specifikationer
  • pH buffer type:
    Fosfat
  • Pakn:
    1
  • Referencetemperatur:
    25 °C
  • Beskrivelse:
    DILUT-IT™ concentrate
  • pH nøjagtighed:
    ±0,01
  • pH-værdi:
    7,00
Specifikationer