Buretteklemmer
0 - 20 mm, 1 burette
241-7196
: BOCHEM
Rustfrit stål. Til enkel og sikker fastgørelse af burettes.
- Med dobbeltmuffe til fastgørelse til retortstativ
- Klemvidde 0 - 20 mm
- Klemmekæberne er belagt med silikone til beskyttelse af buretterne
- Til:1 burette
- Spændvidde:0 - 20 mm