Muffer
60 mm
Katalog # 241-1112
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Rustfrit stål
- Klemmernes kæber er belagt med et lag kork for at beskytte de holdte genstande
- Uden dobbeltmuffe til fastgørelse på stativ
- Med vingeskruer for nem, hurtig fastgørelse
DIN 12894
Certifications: DIN 12894
Specifikationer
- Spændvidde:60 mm