Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand bases
Stand bases
2,2 kg, 150×300×6 mm
Katalog # 241-3167
Leverandør:   BOCHEM
Stand bases
Katalog # 241-3167
Leverandør:  BOCHEM
Stand bases
Stand bases
2,2 kg, 150×300×6 mm
Price
378,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Steel, varnished.
  • With M10 threaded hole
  • One adjustable foot
 : DIN 12892
Specifikationer
  • B×D×H:
    150×300×6 mm
  • Vægt:
    2,2 kg