Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand bases
Stand bases
2,0 kg, 160×250×6 mm
Katalog # BOCH5032
Leverandør:   BOCHEM
Stand bases
Katalog # BOCH5032
Leverandør:  BOCHEM
Stand bases
Stand bases
2,0 kg, 160×250×6 mm
Price
kr352.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Steel, varnished.
  • With M10 threaded hole
  • One adjustable foot
Certifications: DIN 12892
Specifikationer
  • B×D×H:
    160×250×6 mm
  • Vægt:
    2,0 kg