Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, Chattaway type
Double spatulas, Chattaway type
150 mm, 40 mm, 7 mm
Katalog # BOCH3142
Leverandør:   BOCHEM
Double spatulas, Chattaway type
Katalog # BOCH3142
Leverandør:  BOCHEM
Double spatulas, Chattaway type
Double spatulas, Chattaway type
150 mm, 40 mm, 7 mm
Price
24,40 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Specifikationer
  • Længde:
    150 mm
  • Seq:
    02
  • Bladbredde:
    7 mm
  • Klinge længde:
    40 mm