Tilbehør til sigter
Firkantede Vulkollan stykker, 12 mm
Katalog # 510-1982
Leverandør: Retsch GmbH
Gå til:
Product Details & Documents
Dette tilbehør er tiltænkt produkter, der er svære at adskille, og som ikke kan udsættes for vådsigtning.
Specifikationer
- Beskrivelse:Firkantede Vulkollan stykker, 12 mm
- Seq:03
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Sistativ, til max. 10 sigter til 203 mm Ø, 50 mm højdeSistativ, til max. 10 sigter til 203 mm Ø, 50 mm højde510-1991Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 3.340,00 kr
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



