Orders LinkContactUsLinkComponent
Formalingskugler
Formalingskugler
Formalingskugler, Sintered aluminium oxide, 20 mm
Katalog # 412-2872
Leverandør:   Retsch GmbH
Formalingskugler
Katalog # 412-2872
Leverandør:  Retsch GmbH
Formalingskugler
Formalingskugler
Formalingskugler, Sintered aluminium oxide, 20 mm
Price
kr509.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Ø:
    20 mm
  • Beskrivelse:
    Formalingskugler
  • Materiale:
    Sintered aluminium oxide
  • Seq:
    13
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Grinding ball
    Grinding ball
    412-2912
    Agat
    5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 66,40 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Grinding ball
    Grinding ball
    412-3131
    Hærdet stål
    5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 15,60 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Grinding ball
    Grinding ball
    412-3141
    Rustfrit stål
    5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 16,60 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Materiale
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Grinding ball
    Grinding ball
    412-3151
    Wolframcarbid
    5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 177,00 kr