Orders LinkContactUsLinkComponent
Formalingskugler
Grinding ball, Polyamid, 7 mm, MM 200/MM 400
  412-3182
Formalingskugler
  412-3182
Formalingskugler
Formalingskugler
Grinding ball, Polyamid, 7 mm, MM 200/MM 400
16,60 kr
1 * 1 Items
  • Ø:
    7 mm
  • Beskrivelse:
    Grinding ball
  • Materiale:
    Polyamid
  • Seq:
    28
  • Til brug med:
    MM 200/MM 400
Accessories
  •  
    Beskrivelse
    Materiale
    Ø
  • 412-0038
    Formalingskugler
    Zirconiumoxid
    20 mm
    1 * 1 Items - 1.090,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Materiale
    Ø
  • 412-2866
    Formalingskugler
    Wolframcarbid
    10 mm
    1 * 1 Items - 457,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Materiale
    Ø
  • 412-2865
    Formalingskugler
    Rustfrit stål
    10 mm
    1 * 1 Items - 32,20 kr
  •  
    Beskrivelse
    Materiale
    Ø
  • 412-0036
    Formalingskugler
    Rustfrit stål
    20 mm
    1 * 1 Items - 135,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Materiale
    Ø
  • 412-2864
    Formalingskugler
    Hærdet stål
    10 mm
    1 * 1 Items - 22,90 kr
  •  
    Beskrivelse
    Materiale
    Ø
  • 412-0079
    Formalingskugler
    Agat
    10 mm
    1 * 1 Items - 104,00 kr