Formalingskugler
Grinding ball, Wolframcarbid, 7 mm, MM 200/MM 400
Catalog # 412-3152
Supplier: Retsch GmbH
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Ø:7 mm
- Beskrivelse:Grinding ball
- Materiale:Wolframcarbid
- Seq:27
- Til brug med:MM 200/MM 400
Accessories
Product Information
- Catalog #BeskrivelseMaterialeØAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseMaterialeØAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseMaterialeØAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseMaterialeØAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseMaterialeØAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseMaterialeØAvailabilityPrice