Orders LinkContactUsLinkComponent
Membrane Centramate™ cassettes
0,65 µm, 200 cm²
Katalog # 516-9715
Membrane Centramate™ cassettes
Katalog # 516-9715
Membrane Centramate™ cassettes
Membrane Centramate™ cassettes
0,65 µm, 200 cm²
Price
5.370,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Filtreringsområde:
    200 cm²
  • Porestørrelse:
    0,65 µm
  • Seq:
    14