Slide boxes
hvid, PS, 50, 200×88×32 mm
Leverandør: DELTALAB
Gå til:
Product Details & Documents
Stackable items to gain space on the bench.
- Translucent lid to see if the box is empty or not
- No numbering of the slots
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Antal objektglas:50
- Farve:hvid
- Materiale:PS
- Seq:02
- B×D×H:200×88×32 mm