Kaliumchlorid, EMSURE® for analysis, Supelco®
10 kg
: Merck
: Potassiumchloride
- :7447-40-7
- :KCl
- :MFCD00011360
- :74.55 g/mol
- :14,07621
- :1420 °C (1013 hPa)
- :773 °C
- :1,98 g/cm³ (20 °C)
- :M-Clarity™ quality level = MQ300
- :Stue temperatur
- :231-211-8
- Solubility:347 g/l (20 °C)
- Melting Point:773 °C
- Molar Mass:74.55 g/mol
- Bulk Density:1000 kg/m3
- Boiling Point:1413 °C (1013 hPa)
- Density:1.98 g/cm3 (20 °C)
- pH:5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)
- Pakn:10 kg