Probes for 845
Magnetisk probe, høj temperatur, til måling på metaloverflader, TC type K, −50...+400 °C, Klasse 2 (EN 60584-2), Overflade, 75 mm, 21×71 mm
628-3215
: Testo
- Område:−50...+400 °C
- Beskrivelse:Magnetisk probe, høj temperatur, til måling på metaloverflader, TC type K
- Længde:75 mm
- Seq:14
- Nøjagtighed:Klasse 2 (EN 60584-2)
- Ansøgning:Overflade
- Ø×L:21×71 mm