Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Probes for 845

Probes for 845

Termoelement med TC-adapter, PTFE, TC type K, −50...+250 °C, Klasse 2 (EN 60584-2), Termoelementer til prober, 1500 mm, 1,5×1500 mm
Katalog # 628-3211
Leverandør:   Testo
Probes for 845
Katalog # 628-3211
Leverandør:  Testo
Probes for 845
Probes for 845

Termoelement med TC-adapter, PTFE, TC type K, −50...+250 °C, Klasse 2 (EN 60584-2), Termoelementer til prober, 1500 mm, 1,5×1500 mm

Price
275,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Specifikationer
  • Område:
    −50...+250 °C
  • Beskrivelse:
    Termoelement med TC-adapter, PTFE, TC type K
  • Længde:
    1500 mm
  • Seq:
    12
  • Nøjagtighed:
    Klasse 2 (EN 60584-2)
  • Ansøgning:
    Termoelementer til prober
  • Ø×L:
    1,5×1500 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.