Buffer solutions, colour coded, Fluka™
7,00, grøn, 20 °C, VOLPAK container, 10 L, 10 L
33666-10L-VP
- Pakning:VOLPAK container
- Pakn:10 L
- Referencetemperatur:20 °C
- Farve:grøn
- Pk Info:10 L
- pH-værdi:7,00