Probes for 112
Robust probe med specialgreb, med PUR-kabel, −25...+150 °C, ±0,5 % af mv (100...150 °C)
±0,2 °C (-25...+74,9 °C)
±0,4 °C (øvrige område), Fødevarer, 115 mm, 5×115 mm
±0,2 °C (-25...+74,9 °C)
±0,4 °C (øvrige område), Fødevarer, 115 mm, 5×115 mm
620-3660
: Testo
- Område:−25...+150 °C
- Beskrivelse:Robust probe med specialgreb, med PUR-kabel
- Længde:115 mm
- Seq:422
- Nøjagtighed:±0,5 % af mv (100...150 °C)
±0,2 °C (-25...+74,9 °C)
±0,4 °C (øvrige område) - Ansøgning:Fødevarer
- Ø×L:5×115 mm