Probes for 112
NTC-probe, rustfrit stål, med PUR-kabel, −25...+120 °C, ±0,5 % af mv (100...120 °C)
±0,2 °C (-25...+74,9 °C)
±0,4 °C (øvrige område), Fødevarer, 125 mm, 4×125 mm
±0,2 °C (-25...+74,9 °C)
±0,4 °C (øvrige område), Fødevarer, 125 mm, 4×125 mm
Katalog # 620-3235
Leverandør: Testo
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Område:−25...+120 °C
- Beskrivelse:NTC-probe, rustfrit stål, med PUR-kabel
- Længde:125 mm
- Seq:428
- Nøjagtighed:±0,5 % af mv (100...120 °C)
±0,2 °C (-25...+74,9 °C)
±0,4 °C (øvrige område) - Ansøgning:Fødevarer
- Ø×L:4×125 mm