Orders LinkContactUsLinkComponent
Vakuumfiltertragt
Vakuumfiltertragt
Filtertragt i glas med støtteanordning til sidearm og 1000 ml kolbe, 300 ml, Borosilikatglas, 47 mm
Katalog # 516-8921
Vakuumfiltertragt
Katalog # 516-8921
Vakuumfiltertragt
Vakuumfiltertragt
Filtertragt i glas med støtteanordning til sidearm og 1000 ml kolbe, 300 ml, Borosilikatglas, 47 mm
Price
6.190,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Borosilikatglas, aluminiumsklemme.
Ideel til vakuumfiltrering af væsker og afgasning af HPLC-opløsningsmidler og den mobile fase. Med inddeling.
Filtreringsareal: 9,6 cm².
* med prop, støttebase, uden kolbe.
Leveringsinformation: Filtration funnel with No. 8 stopper support base (514-4000); filtration unit with side arm support assembly NS 40/35, with flask (516-8921).
Specifikationer
  • Kapacitet:
    300 ml
  • Beskrivelse:
    Filtertragt i glas med støtteanordning til sidearm og 1000 ml kolbe
  • Materiale:
    Borosilikatglas
  • Seq:
    03
  • Til filter Ø:
    47 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Fritted glass support base with sidearm
    Fritted glass support base with sidearm
    516-8922
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.020,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Fritted glass support base with No. 8 silicone stopper
    Fritted glass support base with No. 8 silicone stopper
    516-7567
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.040,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass flask, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    Glass flask, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    516-8923
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.180,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass flask, 4 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    Glass flask, 4 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    516-7566
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.780,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass funnel, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    Glass funnel, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    516-7565
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.050,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass funnel, 300 ml for membrane filter funnel 47 mm Ø
    Glass funnel, 300 ml for membrane filter funnel 47 mm Ø
    516-7564
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.720,00 kr