Målecylindere
1000 ml, 10,0 ml, 438 mm, 10,0 ± ml
Catalog # 612-4074
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
Transparent PMP (TPX®), høj form, autoklaverbar.
- Hældetud, femkantet fod og støbte blå inddelinger
- Kemisk ikke-absorberende, vandskyende overflade, fremragende kemisk modstandsdygtighed
- Kan bruges sammen med væsker på op til170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
: ISO 6706, BS 5404 del 2
Specifications
- Kapacitet:1000 ml
- Højde:438 mm
- Inddeling:10,0 ml
- Tolerance:10,0 ± ml