Målecylindere
100 ml, 1,0 ml, 249 mm, 1,0 ± ml
Katalog # 612-4071
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
Transparent PMP (TPX®), høj form, autoklaverbar.
- Hældetud, femkantet fod og støbte blå inddelinger
- Kemisk ikke-absorberende, vandskyende overflade, fremragende kemisk modstandsdygtighed
- Kan bruges sammen med væsker på op til170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 del 2
Specifikationer
- Kapacitet:100 ml
- Højde:249 mm
- Inddeling:1,0 ml
- Tolerance:1,0 ± ml