Målecylindere
2000 ml, 20,0 ml, 531 mm, 20,0 ± ml
Katalog # 612-4067
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PP, gennemskinnelig, høj form.
- Hældetud, femkantet bund og blå inddelinger
- Autoklaverbar ved +121 °C, kan modstå temperaturer på op til +100 °C under vedvarende arbejde
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 del 2
Documents
KART2561_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Kapacitet:2000 ml
- Højde:531 mm
- Inddeling:20,0 ml
- Tolerance:20,0 ± ml