Målecylindere
500 ml, 5,0 ml, 361 mm, 5,0 ± ml
612-4065
: KARTELL
PP, gennemskinnelig, høj form.
- Hældetud, femkantet bund og blå inddelinger
- Autoklaverbar ved +121 °C, kan modstå temperaturer på op til +100 °C under vedvarende arbejde
ISO 6706, BS 5404 Part 2
: ISO 6706, BS 5404 del 2
- Kapacitet:500 ml
- Højde:361 mm
- Inddeling:5,0 ml
- Tolerance:5,0 ± ml