Målecylindere
250 ml, 2,0 ml, 315 mm, 2,0 ± ml
612-4064
: KARTELL
PP, gennemskinnelig, høj form.
- Hældetud, femkantet bund og blå inddelinger
- Autoklaverbar ved +121 °C, kan modstå temperaturer på op til +100 °C under vedvarende arbejde
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 del 2
- Kapacitet:250 ml
- Højde:315 mm
- Inddeling:2,0 ml
- Tolerance:2,0 ± ml