Målecylindere
100 ml, 1,0 ml, 249 mm, 1,0 ± ml
Catalog # 612-4063
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, gennemskinnelig, høj form.
- Hældetud, femkantet bund og blå inddelinger
- Autoklaverbar ved +121 °C, kan modstå temperaturer på op til +100 °C under vedvarende arbejde
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 del 2
Documents
KART2561_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Kapacitet:100 ml
- Højde:249 mm
- Inddeling:1,0 ml
- Tolerance:1,0 ± ml