Målecylindere
25 ml, 0,5 ml, 195 mm, 0,5 ± ml
Katalog # 612-4061
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PP, gennemskinnelig, høj form.
- Hældetud, femkantet bund og blå inddelinger
- Autoklaverbar ved +121 °C, kan modstå temperaturer på op til +100 °C under vedvarende arbejde
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 del 2
Documents
KART2561_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Kapacitet:25 ml
- Højde:195 mm
- Inddeling:0,5 ml
- Tolerance:0,5 ± ml