Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes
Pasteurpipette, kapillarstamme, lang, 0,1 ml, 153 mm, +, 25 stk./pose, 1000 stk./æske
  612-1730
   Lav fremstillingspåvirkning
Pasteur pipettes
  612-1730
   Lav fremstillingspåvirkning
Pasteur pipettes
Pasteurpipette, kapillarstamme, lang, 0,1 ml, 153 mm, +, 25 stk./pose, 1000 stk./æske
2.400,00 kr
1 * 1.000 Items
These PE pipettes are suitable for the rapid transfer of liquids.
  • Pakket:
    25 stk./pose, 1000 stk./æske
  • Steril:
    +
  • Kapacitet:
    0,1 ml
  • Beskrivelse:
    Pasteurpipette, kapillarstamme, lang
  • Længde:
    153 mm
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    612-1730
  • Miljøcertificering:
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning