Disposable cuvettes
Macro, 350 – 800 nm, 45 mm, 4,5 ml, 10 mm, PS
Katalog # 612-0610
Leverandør: SEMADENI
Gå til:
Product Details & Documents
Disposable cuvettes for photometric measurements in the visible range (350 to 800 nm).
Specifikationer
- Længde på lysvej:10 mm
- Model:Macro
- Volumen:4,5 ml
- Vinduesmateriale:PS
- Højde:45 mm
- Seq:003
- Område:350 – 800 nm
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- LDPE caps for cuvettes with square openingLDPE caps for cuvettes with square openingSEMA2533Log ind for tilgængelighed1 * 100 Items - 139,00 kr